Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxy-2-pyridone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Pyridinediol, 3-Hydroxy-2(1H)-pyridinone, 3-Hydroxy-2-pyridone, 2,3-Dihydroxypyridine, Pyridine-2,3-diol

P0755-5G
TCIAP0755-5GEA 139 EUR InStock
TCIAP0755-5G
3-Hydroxy-2-pyridone ≥99.0% (par GC)
3-Hydroxy-2-pyridone


Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 244…246 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006271
Numéro CAS: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54df0a287c8d5aa206080b25d37cf3d1bb70310f&vid=54df0a287c8d5aa206080b25d37cf3d1bb70310f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité