Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenylthiohydantoin-norleucine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Butyl-3-phenyl-2-thiohydantoin, PTH-norleucine

P0756-100MG
TCIAP0756-100MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0756-100MG
Phenylthiohydantoin-norleucine ≥98.0% (par HPLC)
Phenylthiohydantoin-norleucine


Formule: C₁₃H₁₆N₂OS
MW: 248,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038437
Numéro CAS: 4333-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité