Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pamoic acid ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid

P0761-25G
TCIAP0761-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0761-25G
Pamoic acid ≥96.0% (par HPLC)
Pamoic acid


Formule: C₂₃H₁₆O₆
MW: 388,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004079
Numéro CAS: 130-85-8
EINECS: 204-998-0
Merck Index: 14,07005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité