Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pregnene-3,11,20-trione ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 11-Ketoprogesterone

P0771-1G
TCIAP0771-1GEA 286 EUR InStock
TCIAP0771-1G
4-Pregnene-3,11,20-trione ≥97.0% (par HPLC)
4-Pregnene-3,11,20-trione


Formule: C₂₁H₂₈O₃
MW: 328,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021110
Numéro CAS: 516-15-4
EINECS: 208-222-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +270 to +285 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité