Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethoxypropane

P0782-5ML
TCIAP0782-5MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAP0782-5ML
Propionaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Propionaldehyde dimethyl acetal


Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00059307
Numéro CAS: 4744-10-9
EINECS: 225-258-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité