Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pentylcyclopentane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amylcyclopentane

P0784-5ML
TCIAP0784-5MLEA 303 EUR InStock
TCIAP0784-5ML
Pentylcyclopentane ≥99.0% (par GC)
Pentylcyclopentane


Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0,7912 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00039451
Numéro CAS: 3741-00-2
EINECS: 223-129-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d14b56430324179d400eb5c655b795e62ca67c&vid=d2d14b56430324179d400eb5c655b795e62ca67c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité