Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N,N-Bis(2-hydroxypropyl)aniline (DL and meso mixture) ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Anilinodi-2-propanol, 1,1'-(Phenylimino)di-2-propanol

P0791-25G
TCIAP0791-25GEA 169 EUR InStock
TCIAP0791-25G
N,N-Bis(2-hydroxypropyl)aniline (DL and meso mixture) ≥85.0% (par GC)
N,N-Bis(2-hydroxypropyl)aniline (DL and meso mixture)


Formule: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059141
Numéro CAS: 3077-13-2
EINECS: 221-360-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité