Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pentyne-1-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pent-3-yn-1-ol

P0816-5ML
TCIAP0816-5MLEA 104 EUR InStock
TCIAP0816-5ML
3-Pentyne-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Pentyne-1-ol


Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Densité: 0,9002 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002956
Numéro CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67438480526d5df894139284fe41c7ba03279026&vid=67438480526d5df894139284fe41c7ba03279026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité