Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentyne-2-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0818-5ML
TCIAP0818-5MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAP0818-5ML
4-Pentyne-2-ol ≥97.0% (par GC)
4-Pentyne-2-ol


Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 0,894 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004555
Numéro CAS: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0299f3d26090d31b05d14d662aad1f4efd7cf37&vid=c0299f3d26090d31b05d14d662aad1f4efd7cf37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité