Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentabromotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene

P0827-25G
TCIAP0827-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP0827-25G
Pentabromotoluène ≥98.0% (par GC)
Pentabromotoluène


Formule: C₇H₃Br₅
MW: 486,62 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280…282 °C
Densité: 2,97 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00000060
Numéro CAS: 87-83-2
EINECS: 201-774-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff32a466ad2cc59c028c1b81bf60a746b2b7d0d9&vid=4970a46c1fdc418ad4717a385bfe3e467f2989b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité