2-(Phenylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)ethanone
P0828-5G
TCIAP0828-5GEA 116 EUR InStock
TCIAP0828-5G
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Phenylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,308 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025043
Numéro CAS: 3406-03-9
EINECS: 222-292-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356f64068032fdff688ba11d40c9c8dcb438a90f&vid=356f64068032fdff688ba11d40c9c8dcb438a90f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité