Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-sulphophenyl)-1,2,4-triazine disodium salt hydrate, 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulphonic acid disodium salt hydrate, PDT disulphonate hydrate, FerroZine(TM) Iron reagent disodium salt hydrate

P0830-1G
TCIAP0830-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0830-1G
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate


Formule: C₂₀H₁₂N₄Na₂O₆S₂·xH₂O
MW: 514,44 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00041027
Numéro CAS: 28048-33-1
EINECS: 248-797-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76e9da34b0333804517e45f1e71502fd4e9e94f0&vid=76e9da34b0333804517e45f1e71502fd4e9e94f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 3.0 to 10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité