Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-2-phényloxirane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Methylstyrene Oxide, 1,2-Epoxy-2-phenylpropane

P0833-5ML
TCIAP0833-5MLEA 306 EUR InStock
TCIAP0833-5ML
2-Méthyl-2-phényloxirane ≥95.0% (par GC)
2-Méthyl-2-phényloxirane


Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00059156
Numéro CAS: 2085-88-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité