Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
P0837-25G
TCIAP0837-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP0837-25G
Perfluorodécahydronaphtalène (mélange d'isomères cis et trans) ≥95.0% (par GC)
Perfluorodécahydronaphtalène
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00010626
Numéro CAS: 306-94-5
EINECS: 206-192-4
Merck Index: 14,04183
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f303ae8601132a19783a1b9fc93a712e4b8832e&vid=5f303ae8601132a19783a1b9fc93a712e4b8832e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité