Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentylphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0843-25ML
TCIAP0843-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAP0843-25ML
4-Pentylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Pentylphenol


Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 0,9597 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020211
Numéro CAS: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17f97ae9297a16d196e439130ebdc26863b28e1&vid=86f5108930b117edcfcf3e403edc0e2f7c9fa1e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité