Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol, PFPOH (pentafluoropropanol), 1H,1H-Pentafluoropropanol-1, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol

P0845-25G
TCIAP0845-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0845-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol


Formule: C₃H₃F₅O
MW: 150,05 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004673
Numéro CAS: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ea6eadb26e2be6435dd6bc8082cfb02bdaa1fa4&vid=8ea6eadb26e2be6435dd6bc8082cfb02bdaa1fa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité