Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoro(méthylcyclohexane) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: FlutecR PP2

P0846-25G
TCIAP0846-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAP0846-25G
Perfluoro(méthylcyclohexane) ≥98.0% (par GC)
Perfluoro(méthylcyclohexane)


Formule: C₇F₁₄
MW: 350,05 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD00001468
Numéro CAS: 355-02-2
EINECS: 206-573-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddd19a569816e25f7578d03e863665eea5c3db09&vid=ddd19a569816e25f7578d03e863665eea5c3db09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité