Pivalaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0847-5ML
TCIAP0847-5MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0847-5ML
Pivalaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Pivalaldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,771 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006962
Numéro CAS: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
ONU: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2a3258ca834f24655964dc5fd42c75f16224c81&vid=f2a3258ca834f24655964dc5fd42c75f16224c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité