Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloropentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0850-25G
TCIAP0850-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAP0850-25G
Chloropentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Chloropentafluorobenzène


Formule: C₆ClF₅
MW: 202,51 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,569 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000534
Numéro CAS: 344-07-0
EINECS: 206-450-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4193229923b35827f5f1e7e2b7392874c1076f1a&vid=4193229923b35827f5f1e7e2b7392874c1076f1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité