Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexadecafluoroheptane

P0851-10G
TCIAP0851-10GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0851-10G
Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥80.0% (par GC)
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)


Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980258f6d2996b493ab210591e8a5cd965e5b4cc&vid=9f4cfdc06dbcf096db580427089dd66ee34ce945&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0% (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité