Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran) (nommé)

Fournisseur: TCI

P0867-25G
TCIAP0867-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP0867-25G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran) (nommé)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)


Formule: C₈F₁₆O
MW: 416,06 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00014513
Numéro CAS: 335-36-4
EINECS: 206-389-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité