Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-4-Phényl-2-butanol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P0876-25ML
TCIAP0876-25MLEA 140 EUR InStock
TCIAP0876-25ML
(±)-4-Phényl-2-butanol ≥99.0% (par GC)
(±)-4-Phényl-2-butanol


Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Densité: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044349
Numéro CAS: 2344-70-9
EINECS: 219-055-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed55ec3b2076b6cb412e3fd702ff950beee09e37&vid=ed55ec3b2076b6cb412e3fd702ff950beee09e37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité