Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propylmagnesium bromide ∼27% ∼2 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

P0880-250G
TCIAP0880-250GEA 167 EUR InStock
TCIAP0880-250G
Propylmagnesium bromide ∼27% ∼2 mol/L dans le THF
Propylmagnesium bromide


Formule: C₃H₇BrMg
Numéro MDL: MFCD00058928
Numéro CAS: 927-77-5
EINECS: 213-162-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f02041e6f6a8b496ac3ab7d5862e3a0eb3da472&vid=1f02041e6f6a8b496ac3ab7d5862e3a0eb3da472&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 26.0 to 30.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité