Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Hexen-1-yl propionate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic Acid trans-2-Hexen-1-yl Ester

P0884-25ML
TCIAP0884-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAP0884-25ML
trans-2-Hexen-1-yl propionate ≥95.0% (par GC)
trans-2-Hexen-1-yl propionate


Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00036545
Numéro CAS: 53398-80-4
EINECS: 258-513-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité