Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl phenylacetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylacetic acid Allyl Ester, Allyl Phenylacetate

P0901-25ML
TCIAP0901-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAP0901-25ML
Allyl phenylacetate ≥98.0% (par GC)
Allyl phenylacetate


Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00048176
Numéro CAS: 1797-74-6
EINECS: 217-281-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c50908713e87c4795e68f5f8d0a4cc3dcdc379a&vid=8c50908713e87c4795e68f5f8d0a4cc3dcdc379a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité