Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-(phénoxyméthyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0905-25G
TCIAP0905-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAP0905-25G
Acide 2-(phénoxyméthyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(phénoxyméthyl)benzoïque


Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020294
Numéro CAS: 724-98-1
EINECS: 211-967-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=026e0459eed40b4ff784f344325331ed0c284e91&vid=026e0459eed40b4ff784f344325331ed0c284e91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité