Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0924-5G
TCIAP0924-5GEA 169 EUR InStock
TCIAP0924-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophénone


Formule: C₁₃H₅F₅O
MW: 272,17 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: 33…34 °C
Numéro MDL: MFCD00000294
Numéro CAS: 1536-23-8
EINECS: 216-258-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36e94969bebbcab754174b4831c40a598d4d17f7&vid=36e94969bebbcab754174b4831c40a598d4d17f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité