Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Pentafluorophenyl)ethanol

Fournisseur: TCI
Attention

P0925-5G
TCIAP0925-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP0925-5G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
1-(Pentafluorophenyl)ethanol


Formule: C₈H₅F₅O
Numéro MDL: MFCD00004510
Numéro CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité