Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-Acide phénylsuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Phenylsuccinic acid, (S)-(+)-Phenyl-1,4-butanedioic acid

P0936-1G
TCIAP0936-1GEA 102 EUR InStock
TCIAP0936-1G
(S)-(+)-Acide phénylsuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-Acide phénylsuccinique


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…180 °C
Numéro MDL: MFCD00065929
Numéro CAS: 4036-30-0
EINECS: 223-719-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=619c350b0b5106de6881683fd94b52bc0f411414&vid=619c350b0b5106de6881683fd94b52bc0f411414&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +145.0 to +150.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité