Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-Methyloxirane, (S)-(-)-Propylene oxide, (S)-(-)-Propene oxide

P0951-1ML
TCIAP0951-1MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0951-1ML
(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde


Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 34°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0,8268 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064312
Numéro CAS: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
ONU: 1280
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53b93950ed428dcef81db55ad9f24042fcb4525b&vid=53b93950ed428dcef81db55ad9f24042fcb4525b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité