Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propoxyphénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether

P0955-25G
TCIAP0955-25GEA 162 EUR InStock
TCIAP0955-25G
4-Propoxyphénol ≥98.0% (par GC)
4-Propoxyphénol


Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Numéro MDL: MFCD00002335
Numéro CAS: 18979-50-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=904c8f594aebf64aadaaca81fcb8843e49cf3351&vid=904c8f594aebf64aadaaca81fcb8843e49cf3351&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité