Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3E)-3-Pentènenitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyano-2-butene, 2-Buten-1-yl Cyanide

P0958-25ML
TCIAP0958-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0958-25ML
(3E)-3-Pentènenitrile ≥95.0% (par GC)
(3E)-3-Pentènenitrile


Formule: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00001963
Numéro CAS: 4635-87-4
EINECS: 225-060-7
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité