2-(1-Éthylpropyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Pentyl)pyridine, 3-(2-Pyridyl)pentane
P0969-25ML
TCIAP0969-25MLEA 105 EUR InStock
TCIAP0969-25ML
2-(1-Éthylpropyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2-(1-Éthylpropyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014631
Numéro CAS: 7399-50-0
EINECS: 230-998-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=533aebe523e276c9e31f191dbc131cde69322579&vid=533aebe523e276c9e31f191dbc131cde69322579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité