Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P0981-25G
TCIAP0981-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP0981-25G
4-Phénoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phénoxyaniline


Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 320°C
Point de fusion: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00007862
Numéro CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfad211452031bc078b8b18ff9e28c4d5be30f35&vid=cfad211452031bc078b8b18ff9e28c4d5be30f35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité