Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-phénéthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate

P0986-10ML
TCIAP0986-10MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAP0986-10ML
Isothiocyanate de 2-phénéthyle ≥97.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-phénéthyle


Formule: C₆H₅CH₂CH₂NCS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004821
Numéro CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fbb75647cca20103ea6d671fb01c916773b818d&vid=8fbb75647cca20103ea6d671fb01c916773b818d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité