Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tin(IV) phthalocyanine dichloride

Fournisseur: TCI
Danger

P0997-1G
TCIAP0997-1GEA 105 EUR InStock
TCIAP0997-1G
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Tin(IV) phthalocyanine dichloride


Formule: C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn
Numéro MDL: MFCD00054210
Numéro CAS: 18253-54-8
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c4a717cfe32396bf564140b765a86440a470ff9&vid=0c4a717cfe32396bf564140b765a86440a470ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Ignition residue (as SnO2) 20.0 to 25.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité