Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid

P1004-1G
TCIAP1004-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP1004-1G
Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (pentafluorophényl)acétique


Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140.5…141.5 °C
Numéro MDL: MFCD00004316
Numéro CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaffa1cd2f7715de5fd7039b4910569df23fa323&vid=aaffa1cd2f7715de5fd7039b4910569df23fa323&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité