Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(methyl vinyl ether) 50% dans le methanol

Fournisseur: TCI
Danger

P1007-500G
TCIAP1007-500GEA 97.9 EUR InStock
TCIAP1007-500G
Poly(methyl vinyl ether) 50% dans le methanol
Poly(methyl vinyl ether)


Formule: C₃H₆O
Numéro MDL: MFCD00161528
Numéro CAS: 9003-09-2
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Evaporation residue 50.0 to 62.0 %
Viscosity 4500 to 6500 mPa-s
Absorbance max. 0.150 (500.0nm)
Absorbance2 max. 0.030 (600.0nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité