Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesium(II) phthalocyanine

Fournisseur: TCI

P1018-1G
TCIAP1018-1GEA 135 EUR InStock
TCIAP1018-1G
Magnesium(II) phthalocyanine
Magnesium(II) phthalocyanine


Formule: C₃₂H₁₆MgN₈
Numéro MDL: MFCD00041953
Numéro CAS: 1661-03-6
EINECS: 216-766-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Lambda max. 665.0 to 671.0 nm (DMF)
Molar extinction coefficient min. 225000 (DMF, 665.0 ~ 671.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité