Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenylbutyronitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P1025-25ML
TCIAP1025-25MLEA 113 EUR InStock
TCIAP1025-25ML
4-Phenylbutyronitrile ≥98.0% (par GC)
4-Phenylbutyronitrile


Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,21 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00001973
Numéro CAS: 2046-18-6
EINECS: 218-068-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité