Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1026-25G
TCIAP1026-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP1026-25G
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle


Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 240°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00006292
Numéro CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b9794bac597b827ba672023642def740d7db0fa&vid=2b9794bac597b827ba672023642def740d7db0fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité