Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phényl-1H-indène-1,3(2H)-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, Phenindione

P1029-25G
TCIAP1029-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP1029-25G
2-Phényl-1H-indène-1,3(2H)-dione ≥98.0% (par GC)
2-Phényl-1H-indène-1,3(2H)-dione


Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003782
Numéro CAS: 83-12-5
EINECS: 201-454-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07234
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité