Perfluorokerosene, ébullition très élevée pour spectrométrie de masse
Fournisseur: TCI
Synonyms: PFK
P1034-5G
TCIAP1034-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP1034-5G
Perfluorokerosene, ébullition très élevée pour spectrométrie de masse
Perfluorokerosene
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b81698de5b70f9b0198295a8d11ba0e0af8128&vid=ab13b3efa9b648fa1b7c7a836386c54594c29f6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Suitability for Mass-analysis calibratio to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité