Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Pentylacétophénone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Pentylacetophenone, 4-Pentylacetophenone

P1035-25G
TCIAP1035-25GEA 104 EUR InStock
TCIAP1035-25G
4'-Pentylacétophénone ≥95.0% (par GC)
4'-Pentylacétophénone


Formule: C₁₃H₁₈O
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00043687
Numéro CAS: 37593-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34dff2913f82712c1f6987cb26525e0419a9c37b&vid=34dff2913f82712c1f6987cb26525e0419a9c37b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité