Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Propyl-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid

P1037-10G
TCIAP1037-10GEA 209 EUR InStock
TCIAP1037-10G
4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017335
Numéro CAS: 88038-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d13cfb9903387cee7fe77679a2279eaf7a64827&vid=1d13cfb9903387cee7fe77679a2279eaf7a64827&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité