Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Hexen-1-yl phenylacetate

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetic Acid trans-2-Hexen-1-yl Ester

P1045-25ML
TCIAP1045-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAP1045-25ML
trans-2-Hexen-1-yl phenylacetate
trans-2-Hexen-1-yl phenylacetate


Formule: C₁₄H₁₈O₂
MW: 218,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036543
Numéro CAS: 68133-78-8
EINECS: 268-705-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité