Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1047-10G
TCIAP1047-10GEA 172 EUR InStock
TCIAP1047-10G
Phénanthridine ≥98.0% (par GC)
Phénanthridine


Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 349°C
Point de fusion: 105…107 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Numéro MDL: MFCD00004989
Numéro CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88c606d638d97b39306fc960c6784d395ee8bb7f&vid=88c606d638d97b39306fc960c6784d395ee8bb7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité