Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dilithium phthalocyanine ≥93.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

P1049-1G
TCIAP1049-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP1049-1G
Dilithium phthalocyanine ≥93.0% (sur base azote total)
Dilithium phthalocyanine


Formule: C₃₂H₁₆Li₂N₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059094
Numéro CAS: 25510-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité