Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pigment red 4

Fournisseur: TCI

P1050-25G
TCIAP1050-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP1050-25G
Pigment red 4
Pigment red 4


Formule: C₁₆H₁₀ClN₃O₃
Numéro MDL: MFCD00059095
Numéro CAS: 2814-77-9
EINECS: 220-562-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 480.0 to 490.0 nm (Toluene)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (Toluene, 480.0 to 490.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité