Perfluorotriamylamine (nommé)
Fournisseur: TCI
Attention
P1051-25G
TCIAP1051-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAP1051-25G
Perfluorotriamylamine (nommé)
Perfluorotriamylamine
Formule: C₁₅F₃₃N
Numéro MDL: MFCD00042367
Numéro CAS: 338-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) many component mixture
Specific gravity (20/20) 1.9380 to 1.9440
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité